2-Picolylchlorid, HCl ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10226.14
A10226.06
A10226.22
A10226.14EA
1460
DKK
A10226.14
A10226.06
A10226.22
2-Picolylchlorid, HCl ≥98%
2-Picolylchlorid, HCl
Purity: 98%
CAS No.: 6959-47-3
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.04
Melting Point: 120-124°
Beilstein Reference: 3689155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012811
Formel:
C₆H₇Cl₂N Smeltepunkt: 120…124 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012811 CAS-nummer: 6959-47-3 EINECS: 230-149-9 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |