Trimethyloxoniumtetrafluorborat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
421960025 421960100
ACRO421960025EA 711 DKK
ACRO421960025 ACRO421960100
Trimethyloxoniumtetrafluorborat 95%
Trimethyloxoniumtetrafluorborat
Formel: C₃H₉BF₄O
Smeltepunkt: 200 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011798
CAS-nummer: 420-37-1
EINECS: 206-994-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Titration with NaOH 94.0 to 106.0 %
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %