1-Formylpiperazin 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
388490250 388491000
ACRO388490250EA 538 DKK
ACRO388490250 ACRO388491000
1-Formylpiperazin 90%
1-Formylpiperazin
Formel: C₅H₁₀N₂O
Kogepunkt: 105…107 °C (1 mmHg)
Massefylde: 1,1 g/cm³
Flammepunkt: 102 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005963
CAS-nummer: 7755-92-2
EINECS: 231-813-0
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %