6-Methoxy-3-formylpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
380570010 380570050
ACRO380570010EA 321 DKK
ACRO380570010 ACRO380570050
6-Methoxy-3-formylpyridin 97%
6-Methoxy-3-formylpyridin
Formel: C₇H₇NO₂
Smeltepunkt: 46…54 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02683446
CAS-nummer: 65873-72-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 54 °C
GC ≥96.0 %