Chlor(diisopropyl)phosphin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
321550050 321550250
ACRO321550050EA 617 DKK
ACRO321550050 ACRO321550250
Chlor(diisopropyl)phosphin 96%
Chlor(diisopropyl)phosphin
Formel: C₆H₁₄ClP
Kogepunkt: 69 °C (33 mmHg)
Massefylde: 0,95 g/cm³
Flammepunkt: 3 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015027
CAS-nummer: 40244-90-4
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %