Methyl3-Brompropionat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3-bromopropanoate
221790500 221791000 221790250
ACRO221790500EA 1210 DKK
ACRO221790500 ACRO221791000 ACRO221790250
Methyl3-Brompropionat 97%
Methyl3-Brompropionat
Formel: C₄H₇BrO₂
Molekylvægt: 167 g/mol
Kogepunkt: 64…66 °C (18 mmHg)
Massefylde: 1.53 g/cm³
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000250
CAS-nummer: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4595 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %