Sølvperchlorat, hydrat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
210210050 210210250 210211000
ACRO210210050EA 540 DKK
ACRO210210050 ACRO210210250 ACRO210211000
Sølvperchlorat, hydrat 99%
Sølvperchlorat, hydrat
Formel: AgClO₄·xH₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149128
CAS-nummer: 14242-05-8
EINECS: 232-035-4
UN nummer: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08667
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤10 % (K.F.)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)