Diethylaluminumchlorid 1 M in hexanes, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DEAC, Diethylaluminum chloride
199521000 199528000
199521000.EA 766 DKK
199521000. 199528000.
Diethylaluminumchlorid 1 M in hexanes, AcroSeal®
Diethylaluminumchlorid
Formel: C₄H₁₀AlCl
Molekylvægt: 120.56 g/mol
Kogepunkt: 208
Smeltepunkt: -50
Massefylde: 0.961
Flammepunkt: –22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000459
CAS-nummer: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN nummer: 3394
ADR: 4.2 I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 M