Tropinon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
140570100 140570050 140570500
ACRO140570100EA 605 DKK
ACRO140570100 ACRO140570050 ACRO140570500
Tropinon 99%
Tropinon
Formel: C₈H₁₃NO
Kogepunkt: 113 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: 41…44 °C
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005549
CAS-nummer: 532-24-1
EINECS: 208-530-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
GC ≥98.5 %