Isonicotinaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
131840250 131845000 131841000
ACRO131840250EA 383 DKK
ACRO131840250 ACRO131845000 ACRO131841000
Isonicotinaldehyd 98%
Isonicotinaldehyd
Formel: C₆H₅NO
Kogepunkt: 77…78 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,138 g/cm³
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006425
CAS-nummer: 872-85-5
EINECS: 212-832-3
UN nummer: 1760
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %