1-Benzhydrylpiperazin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
122931000 122935000
ACRO122931000EA 433 DKK
ACRO122931000 ACRO122935000
1-Benzhydrylpiperazin 97%
1-Benzhydrylpiperazin
Formel: C₁₇H₂₀N₂
Smeltepunkt: 88…93 °C
Flammepunkt: 115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038379
CAS-nummer: 841-77-0
EINECS: 212-667-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
Water ≤3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %