Cyclohexan, dry_extra over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
364661000
364660010
364660025
364665000
364661000.EA
232
DKK
364661000.
364660010.
364660025.
364665000.
Cyclohexan, dry_extra over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Cyclohexane
Formel:
C₆H₁₂ Molekylvægt: 84.16 g/mol Kogepunkt: 81 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 6.5 °C Massefylde: 0.77 g/cm³ Flammepunkt: –18 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS-nummer: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN nummer: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 13,02752 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.4 % |
Acidity | ≤0.001 meq/g |