Cyclohexan 99.5%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
210570010 210570025 210570100
ACRO210570010EA 635 DKK
ACRO210570010 ACRO210570025 ACRO210570100
Cyclohexan 99.5%, extra pure
Cyclohexane
Formel: C₆H₁₂
Molekylvægt: 84.16 g/mol
Kogepunkt: 81 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 6.5 °C
Massefylde: 0.77 g/cm³
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003814
CAS-nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN nummer: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %