Cyclopentanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
111521000 111525000
ACRO111521000EA 255 DKK
ACRO111521000 ACRO111525000
Cyclopentanol 99%
Cyclopentanol
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 0,94 g/cm³
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001363
CAS-nummer: 96-41-3
EINECS: 202-504-8
UN nummer: 2244
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02770
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA