Cyclooctanol 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A17825.14
A17825.22
A17825.14EA
1220
DKK
A17825.14
A17825.22
Cyclooctanol 97
Cyclooctanol
Purity: 97%
CAS No.: 696-71-9
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 97-98°/11mm
Beilstein Reference: 1848166
MDL No.: MFCD00001744
Formel:
C₈H₁₆O Molekylvægt: 128.21 g/mol Kogepunkt: 97…98 °C (11 mmHg) Smeltepunkt: 14…15 °C Massefylde: 0.970 Flammepunkt: 86 °C (186 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001744 CAS-nummer: 696-71-9 EINECS: 211-800-6 |