Cyclododecanol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B23486.14 B23486.22 B23486.36
B23486.14EA 400 DKK
B23486.14 B23486.22 B23486.36
Cyclododecanol ≥99%
Cyclododecanol
Purity: 99% CAS No.: 1724-39-6 Molecular Formula: C12H24O Formula Weight: 184.32 Flash Point: 138°(280°F) Melting Point: 77-79° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003717
Formel: C₁₂H₂₄O
Molekylvægt: 184.32 g/mol
Kogepunkt: 272.7
Smeltepunkt: 77…79 °C
Flammepunkt: 138 °C (280 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003717
CAS-nummer: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN nummer: 3077
ADR: 9 III