Cyclododecanol 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
110961000
110965000
ACRO110961000EA
485
DKK
ACRO110961000
ACRO110965000
Cyclododecanol 98+%
Cyclododecanol
Formel:
C₁₂H₂₄O Molekylvægt: 184.32 g/mol Kogepunkt: 272.7 Smeltepunkt: 76…79 °C Flammepunkt: 138 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003717 CAS-nummer: 1724-39-6 EINECS: 217-031-2 UN nummer: 3077 ADR: 9 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 76 to 80 °C |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Titration with HCl | ≥99.0 % |