Cyclobutanol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12430.03 A12430.06 A12430.14
A12430.03EA 1680 DKK
A12430.03 A12430.06 A12430.14
Cyclobutanol 96%
Cyclobutanol
Purity: 96% CAS No.: 2919-23-5 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 2035937 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00001318
Formel: C₄H₈O
Kogepunkt: 123…124 °C
Massefylde: 0,925
Flammepunkt: 21 °C (69 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001318
CAS-nummer: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN nummer: 1120
ADR: 3,II