Cyclopropylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aminocyclopropane
263681000 263680025 263680250 263685000
ACRO263681000EA 2030 DKK
ACRO263681000 ACRO263680025 ACRO263680250 ACRO263685000
Cyclopropylamin 98%
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Molekylvægt: 57.1 g/mol
Kogepunkt: 49…50 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0.824 g/cm³
Flammepunkt: –25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001301
CAS-nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN nummer: 2733
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %