Cyclopropylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aminocyclopropane
154880100 154880500 154882500
ACRO154880100EA 320 DKK
ACRO154880100 ACRO154880500 ACRO154882500
Cyclopropylamin 99%
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Molekylvægt: 57.1 g/mol
Kogepunkt: 49…50 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0.824 g/cm³
Flammepunkt: –25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001301
CAS-nummer: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN nummer: 2733
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Volatile liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99 %
Titration with HCl 99.0 to 101.0 %