Cyclohexylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aminocyclohexane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02885.0100 8.02885.1000 8.02885.2500
8.02885.0100EA 323 DKK
8.02885.0100 8.02885.1000 8.02885.2500
Cyclohexylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylamin
Formel: C₆H₁₃N
Kogepunkt: 134,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –18 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001486
CAS-nummer: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN nummer: 2357
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,02758
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -18 °C
Molar Mass 99.17 g/mol
Boiling Point 133 - 134 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.458 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 9.4 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 265 °C
Synonyms Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
Hill Formula C6H13N