Cyclohexylamin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aminocyclohexane
111280010 111280025 111282500 111280100
ACRO111280010EA 324 DKK
ACRO111280010 ACRO111280025 ACRO111282500 ACRO111280100
Cyclohexylamin 99%
Cyclohexylamin
Formel: C₆H₁₃N
Kogepunkt: 133…134 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 0,8665 g/cm³
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001486
CAS-nummer: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN nummer: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %