1,1-Cyclobutandicarboxylsyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
A14288.06 A14288.14 A14288.22
A14288.06EA 677 DKK
A14288.06 A14288.14 A14288.22
1,1-Cyclobutandicarboxylsyre ≥99%
1,1-Cyclobutandicarboxylsyre
Purity: 99% CAS No.: 5445-51-2 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 2046031 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001325
Formel: C₆H₈O₄
Molekylvægt: 144.13 g/mol
Kogepunkt: 663
Smeltepunkt: ∼ 158 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001325
CAS-nummer: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III