1,1-Cyclobutandicarboxylsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
110920050 110920250
ACRO110920050EA 456 DKK
ACRO110920050 ACRO110920250
1,1-Cyclobutandicarboxylsyre 99%
1,1-Cyclobutandicarboxylsyre
Formel: C₆H₈O₄
Molekylvægt: 144.13 g/mol
Kogepunkt: 663
Smeltepunkt: 157…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001325
CAS-nummer: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.1 % (50 °C)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Clarity of solution (5 w/v% aq. soln.) clear