1-Aminocyclopentancarboxylsyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22179.03 B22179.06 B22179.14
B22179.03EA 358 DKK
B22179.03 B22179.06 B22179.14
1-Aminocyclopentancarboxylsyre ≥97%
1-Aminocyclopentancarboxylsyre
Purity: 97+% CAS No.: 52-52-8 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: ca 320° dec. Beilstein Reference: 636626 Merck Reference: 14,2734 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00001381
Formel: C₆H₁₁NO₂
Kogepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 320 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001381
CAS-nummer: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2734