1-Aminocyclopentancarboxylsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
103470050 103470100
ACRO103470050EA 748 DKK
ACRO103470050 ACRO103470100
1-Aminocyclopentancarboxylsyre 97%
1-Aminocyclopentancarboxylsyre
Formel: C₆H₁₁NO₂
Kogepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 320…322 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001381
CAS-nummer: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02763
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)