1,3-Cyclopentandion 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
175720050 175720250
ACRO175720050EA 1060 DKK
ACRO175720050 ACRO175720250
1,3-Cyclopentandion 99%
1,3-Cyclopentanedione
Formel: C₅H₆O₂
Smeltepunkt: 148…153 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001405
CAS-nummer: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %