Cyclopentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
8.02670.0250EA 523 DKK
8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
Cyclopentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanone
Formel: C₅H₈O
Molekylvægt: 84.12 g/mol
Kogepunkt: 130
Smeltepunkt: –58 °C
Massefylde: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001409
CAS-nummer: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN nummer: 2245
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02771
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -58 °C
Molar Mass 84.11 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.5 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.8 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 445 °C
Hill Formula C5H8O