Cyclopentanon 99+%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
111530010
111532500
111530025
111530100
ACRO111530010EA
778
DKK
ACRO111530010
ACRO111532500
ACRO111530025
ACRO111530100
Cyclopentanon 99+%, ren
Cyclopentanone
Formel:
C₅H₈O Kogepunkt: 130…131 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –51 °C Massefylde: 0,95 g/cm³ Flammepunkt: 26 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001409 CAS-nummer: 120-92-3 EINECS: 204-435-9 UN nummer: 2245 ADR: 3,III Merck Index: 13,02771 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | 0.01 % alpha-Tocopherol |