Cyclooctanon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
111441000 111440250 111445000
ACRO111441000EA 666 DKK
ACRO111441000 ACRO111440250 ACRO111445000
Cyclooctanon 98%
Cyclooctanone
Formel: C₈H₁₄O
Kogepunkt: 195…197 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 39…44 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001754
CAS-nummer: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
UN nummer: 1759
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.50 %
Titration with TBAH ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA