Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
23235.291EA 481 DKK
23235.291 23235.360 23235.462
Cyclohexanon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cyclohexanone
Formel: C₆H₁₀(=O)
Kogepunkt: 155,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –31 °C
Massefylde: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001625
CAS-nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN nummer: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1.449 - 1.451
Water Max. 0.2 %