Cyclohexanon, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pimelic Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02888.1000 1.02888.2500 1.02888.6010 1.02888.9191 1.02888.6025
1.02888.1000EA 910 DKK
1.02888.1000 1.02888.2500 1.02888.6010 1.02888.9191 1.02888.6025
Cyclohexanon, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Cyclohexanone
Formel: C₆H₁₀(=O)
Molekylvægt: 98.14 g/mol
Kogepunkt: 155.6
Smeltepunkt: –31 °C
Massefylde: 0.9478 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 43
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001625
CAS-nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN nummer: 1915
ADR: 3 III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM