Cycloheptanon 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
111041000 111040250 111045000
ACRO111041000EA 1130 DKK
ACRO111041000 ACRO111040250 ACRO111045000
Cycloheptanon 98+%
Cycloheptanone
Formel: C₇H₁₂O
Kogepunkt: 179 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³
Flammepunkt: 55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004159
CAS-nummer: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02751
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4595 to 1.4635 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %