Cyclobutanon 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
110930010
110930050
110930250
110930010.EA
504
DKK
110930010.
110930050.
110930250.
Cyclobutanon 98+%
Cyclobutanone
Formel:
C₄H₆O Molekylvægt: 70.09 g/mol Kogepunkt: 99 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –50.9 °C Massefylde: 0.93 g/cm³ Flammepunkt: 10 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001332 CAS-nummer: 1191-95-3 EINECS: 214-745-6 UN nummer: 1224 ADR: 3 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |