2,4-Dimethylquinolin 95%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 95%
CAS No.: 1198-37-4
Molecular Formula: C11H11N
Formula Weight: 157.21
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₁N Kogepunkt: 264…265 °C Massefylde: 1,060 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006760 CAS-nummer: 1198-37-4 EINECS: 214-832-9 |