8-Methylquinolin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
303620250 303620050
ACRO303620250EA 1300 DKK
ACRO303620250 ACRO303620050
8-Methylquinolin 97%
8-Methylquinolin
Formel: C₁₀H₉N
Kogepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006810
CAS-nummer: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %