6-Methylquinolin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B21892.06
B21892.14
B21892.22
B21892.06EA
317
DKK
B21892.06
B21892.14
B21892.22
6-Methylquinolin ≥98%
6-Methylquinolin
Purity: 98%
CAS No.: 91-62-3
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₉N Kogepunkt: 257…259 °C Smeltepunkt: –22 °C Massefylde: 1,066 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006804 CAS-nummer: 91-62-3 EINECS: 202-084-6 |