4-Methylquinolin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
169770050 169770250 169771000
ACRO169770050EA 300 DKK
ACRO169770050 ACRO169770250 ACRO169771000
4-Methylquinolin 99%
4-Methylquinolin
Formel: C₁₀H₉N
Kogepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006784
CAS-nummer: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear light yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %