3-Methylquinolin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13109.06
A13109.14
A13109.06EA
939
DKK
A13109.06
A13109.14
3-Methylquinolin ≥98%
3-Methylquinolin
Purity: 98+%
CAS No.: 612-58-8
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₉N Kogepunkt: 252…253 °C Smeltepunkt: 15 °C Massefylde: 1,069 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014661 CAS-nummer: 612-58-8 EINECS: 210-315-7 |