Chinaldin zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methylquinoline
MQ200
8.05805.0100 8.05805.0250
8.05805.0100EA 440 DKK
8.05805.0100 8.05805.0250
Chinaldin zS, Sigma-Aldrich®
Chinaldin
Formel: C₁₀H₉N
Molekylvægt: 143.19 g/mol
Kogepunkt: 247.6
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1.0585 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 79
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006756
CAS-nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -2 °C
Molar Mass 143.18 g/mol
Boiling Point 246.9 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.6126 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)