2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14587.06 A14587.14 A14587.22
A14587.06EA 556 DKK
A14587.06 A14587.14 A14587.22
2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
2-Methyl-4-quinolinol
Purity: 98+% CAS No.: 607-67-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 118320
Formel: C₁₀H₉NO
Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 234…236 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006758
CAS-nummer: 607-67-0
EINECS: 210-140-6