6-Methoxyquinaldin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22199.03 B22199.06
B22199.03EA 511 DKK
B22199.03 B22199.06
6-Methoxyquinaldin ≥97%
6-Methoxyquinaldin
Purity: 97% CAS No.: 1078-28-0 Molecular Formula: C11H11NO Formula Weight: 173.21 Flash Point: 47°(117°F) Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD00006761
Formel: C₁₁H₁₁NO
Kogepunkt: 95…96 °C (0,5 mmHg)
Smeltepunkt: 62…66 °C
Massefylde: 0,973
Flammepunkt: 47 °C (117 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006761
CAS-nummer: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1