2,4-Quinolindiol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20747.06
B20747.14
B20747.06EA
303
DKK
B20747.06
B20747.14
2,4-Quinolindiol ≥97%
2,4-Quinolindiol
Purity: 97%
CAS No.: 86-95-3
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point:
Formel:
C₉H₇NO₂ Kogepunkt: 375 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006744 CAS-nummer: 86-95-3 EINECS: 201-711-0 |