8-Quinolinol

Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 8-Hydroxyquinoline

25368.01 25368.02
SERA25368.01EA 0 DKK
SERA25368.01 SERA25368.02
8-Quinolinol
8-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
Kogepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006807
CAS-nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR