6-Methoxychinolin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
6-Methoxyquinoline
A11736.06
A11736.14
A11736.22
A11736.06EA
361
DKK
A11736.06
A11736.14
A11736.22
6-Methoxychinolin ≥98%
Methyl-6-quinolyl ether
Purity: 98%
CAS No.: 5263-87-6
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₉NO Molekylvægt: 159.19 g/mol Kogepunkt: 141…145 °C (15 mmHg) Smeltepunkt: 17…20 °C Massefylde: 1.152 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006800 CAS-nummer: 5263-87-6 EINECS: 226-077-2 |