6-Methoxychinolin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methoxyquinoline
179340250 179341000
ACRO179340250EA 964 DKK
ACRO179340250 ACRO179341000
6-Methoxychinolin 98%
Methyl-6-quinolyl ether
Formel: C₁₀H₉NO
Molekylvægt: 159.19 g/mol
Kogepunkt: 193 °C (50 mmHg)
Smeltepunkt: 18…20 °C
Massefylde: 1.152 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006800
CAS-nummer: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to pink to purple to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %