8-Aminoquinolin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Quinolin-8-ylamine
A16752.03 A16752.06 A16752.14
A16752.03EA 449 DKK
A16752.03 A16752.06 A16752.14
8-Aminoquinolin ≥98%
8-Aminoquinolin
Purity: 98+% CAS No.: 578-66-5 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 174°/26mm MDL No.: MFCD00006809
Formel: C₉H₈N₂
Molekylvægt: 144.18 g/mol
Kogepunkt: 174 °C (26 mmHg)
Smeltepunkt: 63…67 °C
Massefylde: 1.337 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006809
CAS-nummer: 578-66-5
EINECS: 209-427-9