5-Aminoquinolin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Quinolin-5-amine, Quinolin-5-ylamine
L19628.03 L19628.06
L19628.03EA 819 DKK
L19628.03 L19628.06
5-Aminoquinolin 99%
5-Aminoquinolin
Purity: 99% CAS No.: 611-34-7 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 310° MDL No.: MFCD00006797
Formel: C₉H₈N₂
Kogepunkt: 310 °C
Smeltepunkt: 107…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006797
CAS-nummer: 611-34-7
EINECS: 210-266-1