3-Aminoquinolin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Quinolin-3-amine, Quinolin-3-ylamine
A16592.03 A16592.06 A16592.14
A16592.03EA 322 DKK
A16592.03 A16592.06 A16592.14
3-Aminoquinolin 98%
3-Aminoquinolin
Purity: 98% CAS No.: 580-17-6 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 113317
Formel: C₉H₈N₂
Molekylvægt: 144.18 g/mol
Kogepunkt: 311
Smeltepunkt: 92…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006772
CAS-nummer: 580-17-6
EINECS: 209-455-1