3-Aminoquinolin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Quinolin-3-amine, Quinolin-3-ylamine
213780050
213780010
ACRO213780050EA
695
DKK
ACRO213780050
ACRO213780010
3-Aminoquinolin 99%
3-Aminoquinolin
Formel:
C₉H₈N₂ Molekylvægt: 144.18 g/mol Kogepunkt: 311 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 91…94 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006772 CAS-nummer: 580-17-6 EINECS: 209-455-1 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to beige to orange-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 96 °C |
GC | ≥98.5 % |